Learn More
1,10-Diaza-18-crown-6, 96%
Product Code. p-7033874
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15427947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51063.MD
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
1,10-Diaza-18-crown-6 are starting materials to produce macrocyclic polyamine metal-complexing agents. It is used as a ligand in chemistry for the applications of diagnostic imaging technique to identify medical condition or disease and for the development of medication as a therapeutic agent and pharmaceutic aid. Also used as an ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 23978-55-4
Molecular Formula C12H28N2O4
Molecular Weight (g/mol) 264.37
MDL Number MFCD00005112
InChI Key NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonym kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC Name 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
SMILES C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Especificaciones
Quantity 250 mg
Beilstein 609764
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 262.35
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 1,10-Diaza-18-crown-6
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato