missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dimethylcyclopentane, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16310048 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16310048

missing translation for 'mfr': SPEX Certiprep S1617

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
1,3-Dimethylcyclopentane2453-00-11000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Spezifikation

Packaging 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 2453-00-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molecular Formula C7H14
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key XAZKFISIRYLAEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC(C1)C
IUPAC Name 1,3-dimethylcyclopentane
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 98.189
PubChem CID 17149
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material 1,3-Dimethylcyclopentane
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylcyclopentane
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 3
  • Flammable liquid Category 2
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H370-Causes damage to organs.
Sicherheitshinweis
  • P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : methanol

Product intended for laboratory use only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt