Learn More
1-Amino-3-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11439370
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11439370
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50245.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4287-20-1
Molecular Formula C9H14NO2
Molecular Weight (g/mol) 168.22
MDL Number MFCD00800507
InChI Key JZEHWMUIAKALDN-MRVPVSSYSA-O
Synonym 1-amino-3-phenoxypropan-2-ol hydrochloride, 3-amino-1-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 1-amino-3-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 1-amino-3-phenoxy-2-propanol hcl, rac-1-amino-3-phenoxypropan-2-ol hydrochloride, 1-phenoxy-2-hydroxy-3-aminopropane hydrochloride, 3-amino-1-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 98
PubChem CID 2725072
IUPAC Name 1-amino-3-phenoxypropan-2-ol;hydrochloride
SMILES [NH3+]C[C@@H](O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Boiling Point 145°C to 147°C
Quantity 1 g
Formula Weight 203.67
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Amino-3-phenoxy-2-propanol hydrochloride
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.