Learn More
(1-Methyl-4-piperidnyl)methanamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-4510158
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10511283
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01153DA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 7149-42-0
Molecular Formula C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.22
MDL Number MFCD05022430
InChI Key AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
IUPAC Name (1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
SMILES CN1CCC(CN)CC1
Specifica
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 128.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato