Learn More
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 312.39 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto