Learn More
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 99% (dry wt.), may cont up to 5% water
Product Code. p-7026131
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11475057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21954.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 886-38-4
Molecular Formula C15H10O
Molecular Weight (g/mol) 206.24
MDL Number MFCD00001311
InChI Key HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
IUPAC Name 2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-one
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Melting Point 119°C to 121°C
Quantity 1 g
Beilstein 608049
Merck Index 14,3308
Formula Weight 206.24
Percent Purity 99%
Assay (dry wt.), may cont up to 5% water
Chemical Name or Material 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.