Learn More
2-chloro-5-propylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-2698107
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
Product Code. 10140602
Brand: Thermo Scientific Maybridge RJC02409DA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 219555-98-3
Molecular Formula C7H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 156.61
MDL Number MFCD00799403
InChI Key WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC Name 2-chloro-5-propylpyrimidine
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Tekniske data
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 156.62
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-propylpyrimidine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.