Learn More
2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-2698088
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10032224
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00339DA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 54090-08-3
Molecular Formula C7H3Cl2F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.054
MDL Number MFCD00052310
InChI Key ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 279.06
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.