Learn More
2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde, 97+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino |
| Formula Weight | 200.24 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering