Learn More
25-Hydroxy VD2-d6, MedChemExpress
MedChemExpress 25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.
Brand:  Medchem Express HY-15328
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 16439047
  • 4463.10 € / 5mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.
Specifications
Specifications
25-Hydroxy VD2-d6
5 mg
Research
DMSO : 100 mg/mL (238.85 mM; Need ultrasonic)
O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
418.68
Research
1262843-46-8
White
C28H38D6O2
Solid
418.68
98.96%