Learn More
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11389558
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Used in chemical research. PTCDI is used extensively as an industrial pigment. It is used as tunable laser dye, light-harvesting material, transistor, molecular switched, solar cell, and optoelectronic device. Planar perylene- and naphthalene-based diimide linkers can be employed to tether the Watson- Crick and the Hoogsteen strands of a DNA triplex, thus providing conjugates capable of targeting singlestranded nucleic acids with the formation of hairpin triplexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-33-4
Molecular Formula C24H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 390.354
MDL Number MFCD00024144
InChI Key KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perylimid, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, perylenediimide, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic acid diimide, perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide, unii-63nli8842l, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetraone, isoquino 4',5',6':6,5,10 anthra 2,1,9-def isoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone
PubChem CID 66475
ChEBI CHEBI:52753
SMILES C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C5=C6C4=CC=C7C6=C(C=C5)C(=O)NC7=O)C(=O)NC2=O
Specifica
Quantity 5 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 390.35
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato