Learn More
3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15479887
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15479887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53125.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 850567-24-7
Molecular Formula C12H16BNO3
Molecular Weight (g/mol) 233.074
MDL Number MFCD04115695
InChI Key KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
PubChem CID 3775808
IUPAC Name [3-(cyclopentylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
Specifications
Quantity 1 g
Formula Weight 233.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado