Learn More
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Melting Point | 78°C to 82°C |
| Assay Percent Range | 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 320.72 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto