Learn More
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10049381
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 10049381
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM10745EA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 139742-50-0
Molecular Formula C15H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 252.273
MDL Number MFCD02180372
InChI Key KLIANJXCGMBICV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzo d imidazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-yl methyl benzoic acid, maybridge1_005258, acmc-20e4o9, 4-benzimidazolylmethyl benzoic acid, 4-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzimidazole-1-ylmethyl benzoic acid
PubChem CID 2735444
IUPAC Name 4-(benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Specifications
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 10 g
Formula Weight 252.27
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis