Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11390617
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 11390617
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC43309CB
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 103573-92-8
Molecular Formula C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
MDL Number MFCD08271921
InChI Key FSLVBXCLXDGFRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl methanol, d0n8qd, 4-imidazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-imidazole-1-ylmethyl benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenylmethanol, benzenemethanol,4-1h-imidazol-1-ylmethyl
PubChem CID 15594569
IUPAC Name [4-(imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)CO
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 188.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material [4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis