Learn More
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Specifica
Specifica
| Assay Percent Range | 95% |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 204.18 |
| Chemical Name or Material | 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto