Learn More
4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 95%
Product Code. 11403388
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11403388
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17786.36
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39186-58-8 | C16H14BrN | 300.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39186-58-8
Molecular Formula C16H14BrN
Molecular Weight (g/mol) 300.199
MDL Number MFCD00001845
InChI Key IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
PubChem CID 96575
IUPAC Name 4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Melting Point 67°C to 69°C
Quantity 500 g
UN Number UN3439
Beilstein 1684952
Formula Weight 300.2
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.