Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile, 99+%
Product Code. 10379250 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 10379250
Brand: Thermo Scientific Acros 290490050
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 105942-08-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105942-08-3
Molecular Formula C7H3BrFN
Molecular Weight (g/mol) 200.01
MDL Number MFCD00143264
InChI Key HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
PubChem CID 736029
IUPAC Name 4-bromo-2-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Specifications
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 69°C to 72°C
Color White to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrC6H3(F)CN
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight 200.01
Percent Purity 99+%
Physical Form Crystalline Powder and/or Chunks
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis