Learn More
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 42.5°C to 43.2°C |
| Color | Yellow |
| Boiling Point | 118.0°C (0.2 mmHg) |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 241 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering