Learn More
Hamilton™ 500 μL Microliter Syringe Model 750 N, Cemented Needle, 22 gauge, 2 in, point style 2
Product Code. 11508034
Click to view available options
Volume (Metric):
500 μL
Unit Size:
Each
Product Code. 11508034
Brand: Hamilton™ DS80800
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Split/splitless injection consists of a heated chamber with a glass liner into which the sample is injectedthrough the septum. A microsyringe is used to inject the sample through a rubber septum into a flash vaporizer chamber at the head of the column.
Specification Sheet
  • Volume – 500 μL
  • Syringe Type – Microliter
  • Syringe Series – 700
  • Termination – Cemented Needle (N)
  • Needle – Cemented Needle
  • Gauge – 22 gauge
  • Point Style – 2
  • Needle Length – 2 inch (51 mm)
  • Fluid Path – SST, borosilicate glass
  • Autoclavable – No
  • Gas Sterilizable – Yes
  • Pressure – 1000 psig (68.9 bar)
  • Maximum Temperature – 50°C / 122°F
  • Minimum Temperature – 10°C / 50°F
  • Barrel Inner Diameter – 0.135 inches (3.26 mm)
  • Barrel Outer Diameter – 0.305 inches (7.75 mm)
  • Needle Inner Diameter – 0.0161 inches (0.41 mm)
  • Needle Outer Diameter – 0.0283 inches (0.72 mm)
  • Std Needle Dead Volume – 6.81 μL
  • Sales Quantity – 1 syringe per pack
Spécification
Needle Gauge 22 G
Product Type 700 series
Volume (Metric) 500 μL
Length (Metric) Needle 51 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis