Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
Click to view available options
Well Shape:
Round
Square, Flat Bottom (F-well)
Volume (Metric) Well:
1.9 μL
3.9 μL
4.1 μL
Product Type:
LBR
LBR (low birefringence)
Standard
Unit Size:
Pack of 40
Pack of 80
Description
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop metho
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Packaging | Inner bags of 20 |
| Color | Clear |
| Product Type | LBR |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 3.9 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Well Shape | Square, Flat Bottom (F-well) |
| Show More |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering