Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
129.00 € - 265.00 €
Specifications
Diameter (Metric) Outer 9 mm
Material Polypropylene
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Color Septum Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Color Septum Price Quantity & Availability  
15266603
View Documents
Thermo Scientific™
9-SCK(R)-ST1
Red White silicone/Red PTFE Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15296603
View Documents
Thermo Scientific™
9-SCK(G)-ST1X
Green White silicone/Red PTFE Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15343425
View Documents
Thermo Scientific™
9-SCK(BLK)-BST1
Black Bonded Red PTFE/White silicone Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15353425
View Documents
Thermo Scientific™
9-SCK(GY)-BST1X
Gray Bonded Red PTFE/White silicone Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
  • Convenience kits save time during sample preparation
  • Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa for added convenience during sample preparation
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifications
Specifications
9 mm
Polypropylene