Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Shop alle Axygen Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
No. of Wells:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Thickness (Metric):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
Type:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Pakningsstørrelse:
1 unit
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm |
| Type | Comb |
| No. of Wells | 35 |
| Thickness (Metric) | 1.5 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion