Learn More
Amikacin disulfate, MedChemExpress
Product Code. p-200099161
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16440968
missing translation for 'mfr': Medchem Express HYB0509B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress Amikacin disulfate (BAY 41-6551 dissulfate) is an aminoglycoside antibiotic and a semisynthetic analog of kanamycin.
Amikacin disulfate is bactericidal, acting directly on the 30S and 50S bacerial ribosomal subunits to inhibit protein synthesis. Amikacin disulfate is very active against most Gram-negative bacteria including gentamicin- and tobramycin-resistant strains. Amikacin disulfate also inhibits the infections caused by susceptible Nocardia and nontuberculous mycobacteria.
Tekniske data
Chemical Name or Material Amikacin disulfate
CAS 39831-55-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H47N5O21S2
Quantity 5 g
Synonym BAY 41-6551 disulfate
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (127.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.O[C@@H]1[C@H]([C@@H](C[C@H](N)[C@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CN)NC([C@@H](O)CCN)=O)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO
Molecular Weight (g/mol) 781.76
Formula Weight 781.76
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.