Learn More
AV-412 free base, MedChemExpress
Product Code. 16483848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16483848
Marca: Medchem Express HY10346A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Specifica
Chemical Name or Material AV-412 free base
CAS 451492-95-8
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H28ClFN6O
Quantity 10 mg
Synonym MP-412 free base
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (98.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C)NC1=CC2=C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)F)N=CN=C2C=C1C#CC(C)(C)N(CC4)CCN4C
Molecular Weight (g/mol) 507.0
Formula Weight 507.0
Percent Purity 98.33%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato