Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: m TGE Broth
For nonselective determination of bacterial counts by the membrane filter technique
Brand: BD 275020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ISO/DIS, 11014, AOAC, COMPF | |
Dehydrated | |
Microbiology Media | |
Isolation of Thermophilic bacteria | |
500 g |
<30°C | |
m Tryptone Glucose Extract (TGE) Broth | |
Beef extract 6g/L, Tryptone 10g/L, Dextrose (Glucose) 2g/L | |
Bottle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: m TGE Broth > m Tryptone Glucose. Extract (TGE) Broth; 500g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur