Learn More
Kautex™ Black Polypropylene Screw Closures
Product Code. 15961411
Click to view available options
For Use With (Equipment):
100 mL Bottle
1500/2500/4000 mL Bottle
200/300 mL Bottle
2000 mL Bottle
250/350 mL Bottle
50 mL Bottle
500 mL Bottle
500/750/1000 mL Bottle
750/1000 mL Bottle
Diameter (Metric):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Includes:
w/Tamper Evident Ring
w/out Tamper Evident Ring
Conditionnement:
Each
Pack of 100
Code produit. 15961411
Marque: Kautex™ 2000070754
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Color Black
Includes w/out Tamper Evident Ring
Material Polypropylene
Thread Size (Metric) 00 mm
Liner Material Polyethylene Foam Insert
Neck Finish 00 mm
Product Type Screw Cap
For Use With (Equipment) 750/1000 mL Bottle
Diameter (Metric) 80 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis