Learn More
Brady™ BMP71 BMP61 M611 Permanent Vinyl General Identification Labels
Permanent Vinyl (B-439) is a thermal transfer printable material ideal for applications needing various colors like finished product ID, rating plates and general purpose ID.
56.16 € - 99.86 €
Specifications
Adhesive Type Permanent Acrylic
Finish Gloss
Material Polyester (B-439)
Print Technology Thermal Transfer
For Use With (Equipment) BMP61, BMP71 (with Media Adapter), M611
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Color Dimensions (LxW) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Color Dimensions (LxW) Price Quantity & Availability  
11579033
View Documents Promotion Details
Brady™
018623
Orange 15.24 m x 25.4 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11532545
View Documents Promotion Details
Brady™
011187
Black 15.24 m x 12.7 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11582535
View Documents Promotion Details
Brady™
011177
Blue 15.24 m x 12.7 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11572535
View Documents Promotion Details
Brady™
011176
Green 15.24 m x 12.7 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11589033
View Documents Promotion Details
Brady™
018624
Orange 15.24 m x 48.26 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
  • Labels for the BMP61 and M611 Thermal Transfer Portable Printers
  • Can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used
Specifications
Specifications
Permanent Acrylic
Polyester (B-439)
BMP61, BMP71 (with Media Adapter), M611
Gloss
Thermal Transfer