Learn More
Brady™ BMP71 Monochrome Label Printer
Portable label printer
979.00 € - 1660.05 €
Specifications
Product Type Label Printer
Length (Metric) 332.70 mm
Color Capability Monochrome
Memory 200 MB - up to 100,000 labels
Print Speed 38.10 mm/sec.
View More Specs
Products 13
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
10618988
View accessory products View Documents
Brady™
710601
AZERTY Keyboard, EU Plug Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11775593
View accessory products View Documents
Brady™
710627
AZERTY Keyboard, EU Plug, LabelMark Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11701096
View Documents
Brady™
710637
AZERTY Keyboard, EU Plug, LabelMark and MarkWare Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11785593
View accessory products View Documents
Brady™
710632
AZERTY Keyboard, EU Plug, MarkWare Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10385578
View Documents
Brady™
710604
CYRILLIC Keyboard, EU Plug Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11771086
View Documents
Brady™
710628
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, LabelMark Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11781086
View Documents
Brady™
710633
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, MarkWare Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11554254
View Documents
Brady™
710599
QWERTY Keyboard, EU Plug Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11584254
View accessory products View Documents
Brady™
710629
QWERTY Keyboard, EU Plug, LabelMark Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11711096
View Documents
Brady™
710638
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, LabelMark and MarkWare Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12870009
View accessory products View Documents
Brady™
710630
QWERTY Keyboard, UK Plug, LabelMark Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10076204
View Documents
Brady™
710603
QWERTZ Keyboard, EU Plug Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11791086
View Documents
Brady™
710636
QWERTZ Keyboard, EU Plug, MarkWare Software Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
The flagship of Brady's portable printer range, the BMP™71 Mobile Label Printer is a 'high-end' portable cable and wire label printer ideal for the telecom/datacom and electrical markets, but also perfect for printing health and safety signs and labels in a variety of other workplace environments.
  • Electronic and general labelling, laboratory identification, safety identification, wire and cable marking
  • Continuous tape and die cut labels
  • 500+ symbols included
  • Maximum label width 50.8mm
  • Recommended usage per day: 1000
  • Maximum print width 45.97mm
  • Print speed 38mm/sec
  • Resolution 300 dpi
  • Height 116.80mm
Specifications
Specifications
Label Printer
Monochrome
38.10 mm/sec.
USB
332.70 mm
200 MB - up to 100,000 labels
300 dpi