Learn More
BRAND™ Dispensette™III, Dispensette™ Organic Remote Dispensing System Parts and Accessories
Product Code. 10613012 Shop All Brand Products
Click to view available options
Product Type:
Support Rod Connector
Table/Shelf Clamp
Unit Size:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10613012
missing translation for 'mfr': BRAND™ 704268
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Allows the Dispensette™ to be mounted on a wall, a ring stand, or on lab furniture.Dispensette™III, Dispensette™ Organic Remote Dispenser Parts and Accessories include threaded adapters, a table/shelf clamp and a support rod for the wall mounting unit.
  • Dispensette™ parts and accessories allow the Dispensette™ to be mounted on a wall, a ring stand, or on lab furniture.
  • Dispenses accurate volumes directly from drums and bulk refills.
  • A filter in the drum adapter minimizes risk of contaminating high-purity reagents.
  • A quick-release connector with integrated valves allows quick changing of the bulk container.
  • The remote dispensing system allows storage of the drum up to 10 meters (30 feet) away from the Dispensette™.
  • Maximum delivery height is approximately 1.2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Support Rod Connector
For Use With (Equipment) DispensetteIII, Dispensette Organic
Quantity 1 Ea.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.