Learn More
BRAND™ Polypropylene Test Tube Racks
Product Code. 11894170 Shop All Brand Products
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Blue
Red
White
Yellow
Holds:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Pakningsstørrelse:
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11894170
Brand: BRAND™ 4340033
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Constructed of sturdy polypropylene. Test Tube Racks include alphanumeric positions for easy sample identification. Racks are stackable, non-conductive, and will not float in water baths.
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Test Tube Rack
Autoclavable Not Autoclavable
Color Yellow
Holds Tubes (25 mm)
Material Polypropylene
Positions 32
Dimensions (L x W x H) 10.43 x 4.96 x 3.46 in. (26.5 x 12.6 x 8.8 cm)
Length (Metric) 26.5 cm
Length (English) 10.43 in.
Width (Metric) 12.6 cm
Width (English) 4.96 in.
Height (Metric) 8.8 cm
Height (English) 3.46 in.
Diameter (Metric) Opening 25 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.