Learn More
Bromonitromethane, 90%, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Color | Yellow |
| Density | 2.0700g/mL |
| Boiling Point | 146°C to 148°C (750.0 mmHg) |
| Flash Point | 113°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 88% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | BrCH2NO2 |
| Refractive Index | 1.4850 to 1.495 |
| Quantity | 1 g |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto