Learn More
BUCHI Boiling Point Tubes and Capillaries
Product Code. 12201507 Shop All Buchi Products
Click to view available options
Product Type:
Boiling Point Capillaries
Boiling Point Tubes
Packaging Quantity:
10/Pk.
100/Pk.
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Product Code. 12201507
Brand: BUCHI 051890
Only null left
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Boiling point tubes and capillaries for automated or manual determination according to the Siwoloboff method.
  • High precision for reliable resutls
  • Meets Siwoloboff and Eu Pharmacopeia standards
  • Designed for BUCHI melting and boiling point instruments
  • Compatible with other instruments
Especificaciones
Product Type Boiling Point Capillaries
Diameter (Metric) 0.8 mm
For Use With (Application) Laboratory general purpose tubing
For Use With (Equipment) Boiling point apparatus
Material Borosilicate Glass 3.3
Packaging Quantity 100/Pk.
Autoclavable Autoclavable
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado