Learn More
C1orf56 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Specifications
Antigen C1orf56
Concentration 0.41 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16804015
View Documents
Proteintech
25433-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16894005
View Documents
Proteintech
25433-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
This antibody detects the endogenous protein (35 kDa) in mouse testis. The identity of an additional 65 kDa band is unknown.
C1orf56, also named as MENT, AF1Q and MLLT11, is involved in control of cellular proliferation. It is highly expressed in several cancers especially in neuroblastoma.
Specifications
Specifications
C1orf56
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q9BUN1
229588, 54964
C1orf56 Fusion Protein Ag13860
Primary
-20°C
MENT
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AF1Q, C1orf56, MENT, MLLT11, RP11 316M1.9
Gm128, MENT
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.