Learn More
MedChemExpress Canthaxanthin
MedChemExpress Canthaxanthin is a red-orange carotenoid with various biological activities, such as antioxidant, antitumor properties.
Brand: MedChemExpress HY-B1960
Specifications
-20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. | |
Shipping with dry ice | |
514-78-3 | |
95.0% | |
E 161g∣ all-trans-Canthaxanthin | |
100 mg |
564.84 g/mol | |
Cancer-programmed cell death | |
Natural Products | |
DMSO : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.