Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
Marke: Swann-Morton™ 0106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Spezifikation
Carbon Steel | |
# 20 | |
Fits # 4, # 4L, # 4 Graduated and # 6B Handles | |
BS EN 7740 |
Scalpel Blade | |
30 mm | |
Single-use | |
10/Pk. |