Learn More
Chloride Standard for Ion Chromatography, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-218039 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
125 mL
500 mL
Packaging:
Triple-leached LDPE bottle
Pakningsstørrelse:
125mL
500mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10570603
Brand: SPEX Certiprep ASCL92Y
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Cl&superscript_minus;1000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Molecular Formula ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
MDL Number MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Tekniske data
Packaging Triple-leached LDPE bottle
Certificate of Analysis With Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Technique Ion Chromatography
For Use With (Equipment) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Solution Type Standard Solution
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantity 125 mL
Grade IC
Chemical Name or Material Chloride Standard
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.