Learn More
Chloroform, 99+%, Extra Pure, Stabilised with Amylene, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10705331 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Packaging:
Amber Glass Bottle
HDPE bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10705331
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical C/4920/21
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Molecular Formula CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Melting Point -63°C
Color Colorless
Boiling Point 61°C
Quantity 5 L
Packaging HDPE bottle
Physical Form Liquid
MDL Number 826
Vapor Pressure 213mbar at 20°C
Viscosity 0.56 mPaS at 20°C
IUPAC Name trichloromethane
Formula Weight 119.38g/mol