Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 1
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
136.68 € - 151.98 €
Specifications
Description 100/Pk, 90 g/m2
Film Thickness 0.19 mm
Format Sheet
Grade FN 1
Material Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Length (Metric) Width (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Length (Metric) Width (Metric) Price Quantity & Availability  
15962790
View Documents
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-501-400400N
400 mm 400 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15972790
View Documents
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-501-470580N
470 mm 580 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
Specifications
Specifications
100/Pk, 90 g/m2
Sheet
Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)
0.19 mm
FN 1