Learn More
Chromium cubes, 12.5mm (0.492in) square, 99.97% (metals basis)
Product Code. p-7048320
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11341208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010149.KT
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-47-3
Molecular Formula Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
MDL Number MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Specifikationer
Quantity 1 Ea.
Odor Odorless
Weight ≈14.7g/pc
Percent Purity 99.97%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Chromium cubes, 12.5mm (0.492 in.) square, Hot Isostatically Pressed
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.