Learn More
Proteintech ChromoTek PARP1-Trap Agarose Beads
PARP1-Trap Agarose is an affinity reagent for IP of human PARP1.
Marca:  Proteintech xta-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17363563
  • 1798.00 € / 100 reactions
In Stock
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Consists of a PARP1 Nanobody/ VHH, which is coupled to agarose beads
Especificaciones
Especificaciones
Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year.
Human PARP1, does not bind to PARP2, 3, and 9
Alpaca
IP, CoIP
Agarose
100 Reactions
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales