Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
Código de producto. 11867613 Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Wells:
1 Prep, 1 Marker
12
16
20
5
88
9
Volume (Metric) Well:
30 μL
40 μL
50 μL
60 μL
70 μL
80 μL
140 μL
1000 μL
missing translation for 'unitSize'
Each
Código de producto. 11867613
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • Recommended for maximising sample volume
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Color Red
For Use With (Application) Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
For Use With (Equipment) OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
No. of Wells 88
Quantity 1 Each
Thickness (Metric) 1.5 mm
Volume (Metric) Well 80 μL
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado