missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm MUFFLE FURNACE 4L 1100°C PID 1100 °C, mit Regler R6, 230 V
Brand: Nabertherm LE040K1RN
MUFFLE FURNACE 4L 1100°C PID 1100 °C, mit Regler R6, 230 V
Additional Details : Weight : 16.00000kg