Learn More
Digi-Sense Compact PFA-Coated Thermocouple Probe, Grounded d
Product Code. p-200003986 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Temperature (Metric):
-200°C to +204°C
-200°C to +232°C
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11889652
missing translation for 'mfr': Digi-Sense 0844114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
The Compact PFA-Coated Thermocouple Probe is a general-purpose probe with PFA-coating designed for use with corrosive chemicals and strong acids.
  • Response Time: 2 seconds or greater.
  • Probe comes with PVC Handle.
  • Probe handles feature a strain relief spring that protects the cable connection against damage due to repeated flexing and tugging.
  • Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
  • Note: the temperature range is for the probe tip only.
    • The handle material may be affected if the probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
    • ABS handles are rated to 220°F (104°C).
    • PVC handles are rated to 200°F (93°C).
    • Stainless Steel handles are rated at 450°F (232°C).
    • Mini Connectors are rated to 392°F (200°C).
Specifica
Accuracy ±3.6°F (±2.0°C), or ±0.4% of reading above 32°F (0°C); ±0.8% of reading below 32°F (0°C)
Analysis Time ≥2 sec.
Certifications/Compliance ANSI
Temperature (Metric) -200°C to +204°C
Type Thermocouple Probe
For Use With (Application) Corrosive Chemicals and Strong Acids
Style Type T
Temperature (English) -328°F to +399.2°F
Length (English) 4.5 in.
Length (Metric) 11.4 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato