Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn, for Extractors, with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05226005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Allihn condensers for condensing vapours
- With NS cone
- Water connection: olives
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
NS 34/35 | |
Duran Glass |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu