Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
Product Code. 10737894
Click to view available options
Quantity:
1
5
Unit Size:
Each
Pack of 5
Product Code. 10737894
Brand: Corning™ 354149
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Indeholder
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
Evaluate and quantitate endothelial cell invasion using real-time fluorescence and non-destructive sample preparation
  • Highly reproducible assay system
  • Ideal for screening anti-angiogenic agents
  • Rapid image acquisition and data quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore Size 3 μm
Type Microplate
Quantity 1
No. per Pack 1/Pk.
No. per Case 1/Ea.
Surface Coating BioCoat
Color Black, Clear
No. of Wells 96
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.