Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezer - 230 V/50 Hz
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Hinge Side:
Left
Right
Shelves:
3
5
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Classic, LED interface
- Green cooling liquids
- Air-cooling
- 230 V/50 Hz
- Volume: 740 L (26,1 ft3)
- Consumes 11,8 kWh/day
- Holds up to 57,600 samples
- Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
- Interior: Stainless Steel
- Exterior: Powder-coated Steel
- Polyurethane Foam, Vacuum Insulation Panels
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 740 L |
| Temperature (Setpoint) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
| Inner Doors | 3 |
| Hinge Side | Left |
| Insulation | Vacuum, Polyurethane Foam |
| Interior | Stainless Steel |
| Exterior Finish | Powder-coated Steel |
| Shelves | 5 |
| Display | LED |
| Dimensions (DxWxH) Exterior | 91.5 × 109.9 × 197.3 cm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering