Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers
Product Code. 11821200 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Holds:
Bags (25 mL)
Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)
Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)
Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)
Gambro DF-200 Bags (500 mL)
Gambro DF-700 Bags (700 mL)
Vials (2 mL)
Type:
Canister
Canister Cane Storage, Vapor Phase
Frames, Liquid Phase
Frames, Vapor Phase
Platform Divider
Sliding Canister
Dimensione della confezione:
1 set
Each
Pack of 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11821200
Marca: Thermo Scientific™ 4000368
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Maximize capacity and protect sample integrity with Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers, for use with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems.
Maximize capacity and protect sample integrity. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers are for use with CryoPlus LN2 cryopreservation storage systems. Ideal for storing blood, blood components and bone marrow.
Frames (liquid)
  • 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, holds 7 canisters
  • 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, holds 4 canisters
  • 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, holds 4 canisters
  • 500mL bag capacity, Gambro DF-200, holds 4 canisters
  • 700mL bag capacity, Gambro DF-700, holds 4 canisters
Canisters
  • 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, swing arm canister
  • 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, sliding canister
  • 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, sliding canister
  • 500mL bag capacity, Gambro DF-200, sliding canister
  • 500mL bag capacity, Gambro DF-200, swing arm canister
  • 700mL bag capacity, Gambro DF-700, sliding arm canister
  • 700mL bag capacity, Gambro DF-700, swing arm canister
Platform Dividers
  • 50mL Fenwal 4R9951 for frames and canisters
  • 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters
  • 500mL Fenwal 4R5462 for frames and canisters
  • 500mL Gambro DF-200 for frames and canisters
  • 700mL Gambro DF-700 for frames and canisters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Frames, Liquid Phase
Capacity (Metric) 700 mL
Door Style Sliding
For Use With (Equipment) CryoPlus 1, 2, 3, 4
Holds Gambro DF-200 Bags (500 mL)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato