Learn More
Epredia™ Cryotome™ Cryostat Cryocassettes, 25mm dia. Crosshatched
Product Code. 12658176 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Product Type:
10 mm Circular Cryocassette
Annular 25mm Cryocassette
Annular 35mm Cryocassette
Crosshatched 25mm Cryocassette
Crosshatched 40mm Cryocassette
Cryobar Cover
Debris Tray
Glass Anti-Roll Plate
Heat Extractor, Standard
Narrow Brush
Narrow Shelf
Tool Shelf
Wide Brush
Wide Shelf
For Use With (Equipment):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Unit Size:
Each
Pack of 4
Pack of 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12658176
Marca: Epredia™ A78910041
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Enhance operation of Cryotome™ FSE/FE/SME/E Cryostats with Epredia™ Cryotome™ Cryostat Accessories.
  • Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
  • Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
  • Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Cryobar cover
Product Type Cryobar Cover
For Use With (Equipment) FSE/FE/SME/E
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato