Learn More
D-64131, MedChemExpress
Product Code. p-200099442
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 16442657
Brand: Medchem Express HY15482
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.
D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.
Specifications
Chemical Name or Material D-64131
CAS 74588-78-6
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H13NO2
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (397.96 mM)
SMILES O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 251.28
Formula Weight 251.28
Percent Purity 99.17%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Show More Show Less
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.